Få mere at vide
Alfa Aesar™ Indole-6-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15431318
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431318 250 mg 250mg
15421318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431318 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H55152.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1196-70-9
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.161
MDL nummer MFCD02179596
InChI nøgle VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
PubChem CID 2773435
IUPAC navn 1H-indole-6-carbaldehyde
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-6-carboxaldehyde
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Farve Brown to White
Mængde 250 mg
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid