Få mere at vide
Indol-5-carboxaldehyd, 98%
Beskrivelse
Indol-5-carboxaldehyd bruges som en reaktant ved fremstilling af curcuminderivater som anti-proliferativ& anti-inflammatoriske midler; og i syntese af para-para stilbenophaner ved McMurry-kobling. Det bruges også som en reaktant i stereoselektiv syntese af dibenzylidenacetone-derivater somβ -amyloid billeddannende prober og i strukturbaseret lægemiddeldesign af aurora kinase A-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indol-5-carboxaldehyd bruges som en reaktant ved fremstilling af curcuminderivater som anti-proliferativ& anti-inflammatoriske midler; og i syntese af para-para stilbenophaner ved McMurry-kobling. Det bruges også som en reaktant i stereoselektiv syntese af dibenzylidenacetone-derivater somβ -amyloid billeddannende prober og i strukturbaseret lægemiddeldesign af aurora kinase A-hæmmere.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 96 °C til 100 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 145.16 |
| Procent renhed | 98% |