Få mere at vide
Indole-5-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11437196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437196 1 g 1g
11447196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25517.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indol-5-carboxaldehyd bruges som en reaktant ved fremstilling af curcuminderivater som anti-proliferativ& anti-inflammatoriske midler; og i syntese af para-para stilbenophaner ved McMurry-kobling. Det bruges også som en reaktant i stereoselektiv syntese af dibenzylidenacetone-derivater somβ -amyloid billeddannende prober og i strukturbaseret lægemiddeldesign af aurora kinase A-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Indol-5-carboxaldehyd bruges som en reaktant ved fremstilling af curcuminderivater som anti-proliferativ& anti-inflammatoriske midler; og i syntese af para-para stilbenophaner ved McMurry-kobling. Det bruges også som en reaktant i stereoselektiv syntese af dibenzylidenacetone-derivater somβ -amyloid billeddannende prober og i strukturbaseret lægemiddeldesign af aurora kinase A-hæmmere.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1196-69-6
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.161
MDL nummer MFCD02093664
InChI nøgle ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
IUPAC navn 1H-indol-5-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%