Få mere at vide
Indol-4-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7077560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15325018
Brand: Thermo Scientific Acros 455532500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-85-7
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD01632220
InChI nøgle BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
PubChem CID 2773457
IUPAC navn 1H-indol-4-ylmethanol
SMIL OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-4-methanol
Smeltepunkt 46.0°C to 50.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 147.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indol-4-methanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.