Få mere at vide
Indole-3-pyruvic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-3-pyruvic Acid-d5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| Formel vægt | 208.0896 |