CAS RN 85163-57-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Indole-3-pyruvic Acid-d5, TRC
CAS: 85163-57-1 Molekylær formel: C11H4D5NO3 Molekylvægt (g/mol): 208.22 Synonym: (Penta-Deuteroindolyl-3)-pyruvic Acid; IUPAC navn: 2-oxo-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)propanoic acid SMIL: [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)C(=O)O