Få mere at vide
Indol-3-carboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11438236
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438236 100 g 100g
11428236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15330.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145,161 g/mol
Indol-3-carboxaldehyd er et biokemisk stof, der bruges til at fremstille analoger af indol phytoalexin cyclobrassinin med NR1R2 gruppe. Det blev også brugt som udgangsmateriale til syntesen af højere ordens indoler, herunder isoindolo[2,1-a]indoler, aplysinopsiner og 4-substituerede tetrahydrobenz[cd]indoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Indol
-3-carboxaldehyd er et biokemisk stof, der bruges til at fremstille analoger af indol phytoalexin cyclobrassinin med NR1R2 gruppe. Det blev også brugt som udgangsmateriale til syntesen af højere ordens indoler, herunder isoindolo[2,1-a]indoler, aplysinopsiner og 4-substituerede tetrahydrobenz[cd]indoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Undgå kontakt med luft/ilt. Uforeneligt med reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-89-8
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.161
MDL nummer MFCD00005622
InChI nøgle OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
IUPAC navn 1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 195 °C til 198 °C
Flammepunkt 240 °C (464 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 114117
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99%