Få mere at vide
Indol-3-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 10349343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10349343 5 g Glasflaske 5g
10553131 25 g Plastflaske 25g
10512941 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156640050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-89-8
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00005622
InChI nøgle OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
IUPAC navn 1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-3-carboxaldehyde
Navn note 97%
Smeltepunkt 193 °C til 199 °C
Flammepunkt 240 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 313
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver