Få mere at vide
Indole-3-carbaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15809160
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15809160 25 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15809160 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8047260025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 487-89-8
Smeltepunkt 195°C to 198°C
MDL nummer MFCD00005622
Mængde 25 g
Synonym Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 145.16