Få mere at vide
Indole-2-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10061364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061364 1 g Glasflaske 1g
10112964 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427510010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19005-93-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19005-93-7
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD03001425
InChI nøgle SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde, indole-2-carbaldehyde, 2-formylindole, 2-formyl-1h-indole, 1h-indolecarboxaldehyde, unii-r5n9cd7dlm, r5n9cd7dlm, methanol, 2h-indol-2-ylidene-, 1e-9ci, indolaldehyd
PubChem CID 96389
IUPAC navn 1H-indol-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Farve Grå til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Løsning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.