Få mere at vide
Indol-2-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
Indol-2-carboxaldehyd er en nyttig starter i indol- og naturproduktkemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
starter i indol- og naturproduktkemi.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler er uforenelige. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indole-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 138 °C til 142 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i Methanol. |
| Formel vægt | 145.16 |
| Procent renhed | 97% |