Få mere at vide
Indole-2-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15400878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400878 1 g 1g
15420878 250 mg 250mg
15410878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54638.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19005-93-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Indol-2-carboxaldehyd er en nyttig starter i indol- og naturproduktkemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Indol-2-carboxaldehyd er en nyttig
starter i indol- og naturproduktkemi.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler er uforenelige. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19005-93-7
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD03001425
InChI nøgle SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde, indole-2-carbaldehyde, 2-formylindole, 2-formyl-1h-indole, 1h-indolecarboxaldehyde, unii-r5n9cd7dlm, r5n9cd7dlm, methanol, 2h-indol-2-ylidene-, 1e-9ci, indolaldehyd
PubChem CID 96389
IUPAC navn 1H-indol-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97%