Få mere at vide
Indium(III) 2,4-pentanedionat, 98%
Beskrivelse
Anvendes i katalysatorer. Indium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en precursor til fremstilling af indium(III)oxid. Det fungerer som en katalysator i syntesen af oxindolderivater. Det finder anvendelse i gassensorer. Yderligere bruges det til syntese af indiumtinoxidnanokrystaller. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af tyndfilmssolceller ved kemisk dampaflejring i atomlag med hydrogensulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indium(III) 2,4-pentanedionate |
| Smeltepunkt | 186 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen; Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 412.15 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |