Få mere at vide
Indium(III) 2,4-pentanedionat, 98%
Artikelnummer. 11341329
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341329 1 g 1g
11351329 5 g 5g
11361329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013794.03
 Begrænset vare
På lager
Brugt i katalysatorer | CAS: 14405-45-9 | C15H21InO6 | 412,15 g/mol
Anvendes i katalysatorer. Indium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en precursor til fremstilling af indium(III)oxid. Det fungerer som en katalysator i syntesen af oxindolderivater. Det finder anvendelse i gassensorer. Yderligere bruges det til syntese af indiumtinoxidnanokrystaller. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af tyndfilmssolceller ved kemisk dampaflejring i atomlag med hydrogensulfid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14405-45-9
Molekylær formel C15H21InO6
Molekylvægt (g/mol) 412.15
MDL nummer MFCD00013494
InChI nøgle CMGVNFXMZKDHDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylacetone indium iii salt, indium iii tris 4-oxo-2-pentene-2-olate
PubChem CID 101644361
IUPAC navn indium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat; (E)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [In+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indium(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 186°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in benzene; Insoluble in water.
Formel vægt 412.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver