Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Indigo, syntetisk
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Indigo |
Navn note | synthetic |
Beilstein | 24, 417 |
Merck Index | 15, 4981 |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Formel vægt | 262.26 |
Emballage | Glasflaske |
UV-spektrometri | Complies |
Farve | Blå til violet |
Mængde | 25 g |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0471972 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | 212130250,212131000 |
A0466448 | Analysecertifikat | 01/10/2024 | 212130250,212131000 |
A0460771 | Analysecertifikat | 20/03/2024 | 212130250,212131000 |
A0406087 | Analysecertifikat | 13/12/2022 | 212130250,212131000 |
A0388219 | Analysecertifikat | 12/12/2022 | 212130250,212131000 |
Sikkerhed og håndtering
- Indigo
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Save Up to 63%
Big savings on advanced technologies and materials testing.Promo Code: 24141Expires: 2025-12-14
New Offer Save Up to 63%