Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indigo |
| Navn note | synthetic |
| Beilstein | 24, 417 |
| Merck Index | 15, 4981 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 262.26 |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Complies |
| Farve | Blå til violet |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Indigo
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.