Få mere at vide
Indeglitazar, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486188
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486188 10 mg 10mg
16448787 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486188 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14817
MedChemExpress Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indeglitazar
CAS 835619-41-5
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19NO6S
Mængde 10 mg
Synonym PPM 204
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC1=CN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 389.42
Formel vægt 389.42
Procent renhed 99.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism