Få mere at vide
Indapamide, Thermo Scientific™
362.69 DKK - 1171.66 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 26807-65-8
Molekylær formel C16H16ClN3O3S
Molekylvægt (g/mol) 365.83
MDL nummer MFCD00079375
InChI nøgle NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N
Synonym indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol
PubChem CID 3702
ChEBI CHEBI:5893
IUPAC navn 4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
SMIL CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15436009
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63846.03
1g
362.69 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15446009
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63846.06
5g
1171.66 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Used as an antihypertensive
  • Diuretic
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
26807-65-8
365.83
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N
3702
4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
C16H16ClN3O3S
MFCD00079375
indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol
CHEBI:5893
CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Indapamide
C16H16ClN3O3S
14,4935
Soluble in ethanol; Insoluble in water
CC1CC2=CC=CC=C2N1NC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)S(N)(=O)=O
365.83
CHEBI:5893
26807-65-8
MFCD00079375
indapamide, noranat, veroxil, tertensif, arifon, fludex, lozol, indaflex, bajaten, indamol
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYNA-N
4-chloro-N-(2-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-sulfamoylbenzamide
3702
365.83
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 248-012-7
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater