Få mere at vide
INCB3344, MedChemExpress
Beskrivelse
INCB3344 is a potent, selective and orally bioavailable CCR2 antagonist with IC50 values of 5.1 nM (hCCR2) and 9.5 nM (mCCR2) in binding antagonism and 3.8 nM (hCCR2) and 7.8 nM (mCCR2) in antagonism of chemotaxis activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | INCB3344 |
| CAS | 1262238-11-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H34F3N3O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 220 mg/mL (380.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCO[C@H]1CN([C@]2([H])CC[C@@](CC2)(C3=CC4=C(OCO4)C=C3)O)C[C@@H]1NC(CNC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 577.59 |
| Formel vægt | 577.59 |
| Vis mere |