Få mere at vide
INCB054329, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494638
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494638 10 mg 10mg
16485476 100 mg -
16467357 5 mg -
16463176 25 mg -
16420937 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112504
MedChemExpress INCB054329 is a potent BET inhibitor.
INCB054329 is a potent BET inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale INCB054329
CAS 1628607-64-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16N4O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.06 mM)
SMIL O=C1NC2=C3N1[C@@H](C4=NC=CC=C4)COC3=C(C5=C(C)ON=C5C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 348.36
Formel vægt 348.36
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death