missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Impurity B of Calcitriol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498317
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498317 5 mg
16445628 10 mg
16421339 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498317 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13292

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).

Impurity B of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Impurity B of Calcitriol
CAS 66791-71-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H44O3
Mængde 5 mg
Synonym 1β,25-Dihydroxyvitamin-D3 1-Epicalcitriol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.02 mM)
SMIL O[C@@H](C[C@@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Formel vægt 416.64
Procent renhed 96.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.