Få mere at vide
Imirestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imirestat |
| CAS | 89391-50-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H8F2N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | AL 1576 Alcon 1576 HOE 843 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (291.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2(C(N1)=O)C3=C(C4=C2C=C(F)C=C4)C=CC(F)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.23 |
| Vis mere |