Få mere at vide
Imidocarb, TRC
Artikelnummer. 30137770
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137770 100 g
30132710 10 g
30040835 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI387550100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27885-92-3
Molekylær formel C19 H20 N6 O
Molekylvægt (g/mol) 348.4
Synonym Carbanilide, 3,3'-di-2-imidazolin-2-yl- (8CI), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea, 3,3'-Bis-(2-imidazolin-2-yl)carbanilide, Imidocarb, Piro-Stop
IUPAC navn 1,3-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urinstof
SMIL O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidocarb
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
Formel vægt 348.1699