Få mere at vide
Imidazole, Molecular Biology Grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15418649
Imidazole, Molecular Biology Grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418649
25 g, 25g
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
Artikelnummer. 15418649
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67132.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Suitable for molecular biology applications
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-32-4
Molekylær formel C3H4N2
Molekylvægt (g/mol) 68.08
MDL nummer MFCD00005183
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
SMIL N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
Smeltepunkt 90°C
Farve White
Tæthed 1.03g/mL
Kogepunkt 256°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Beilstein 103853
Merck Index 144,912
IUPAC navn 1H-imidazole
Formel vægt 68.08
Procent renhed ≥99%
Grad Molecular Biology
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT29L037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/07/2025 ArtikelnummerJ67132.18,J67132.22,J67132.14
PartinummerQ30L003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerJ67132.18,J67132.22,J67132.14
PartinummerP25L008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/03/2025 ArtikelnummerJ67132.18,J67132.22,J67132.14
PartinummerW27H010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerJ67132.18,J67132.22,J67132.14
PartinummerU16H088 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerJ67132.18,J67132.22,J67132.14
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Imidazole, Molecular Biology Grade, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >