Få mere at vide
Imidazol (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™ ,50 g
Artikelnummer. 10522765
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522765 50 g Poly flaske 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10522765 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP30550
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Almindelig anvendt buffermiddel
Imidazol er en fremragende biologisk buffer med et anvendeligt pH-område på 6,2 til 7,8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole
CAS 288-32-4
Absorbans 0,01 max. (0,1M opløsning) ved 260nm
Smeltepunkt 86 °C
Farve Hvid til gul
pH 10.5
Kogepunkt 255 °C
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C3H4N2
Lineær formel HNCH:CHN:CH
MDL nummer MFCD00005183
Mængde 50 g
Merck Index 15, 4953
Synonym imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
InChI nøgle RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMIL N1C=CN=C1
IUPAC navn 1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 68.08
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Formel vægt 68.08
Damptryk 0,003 mbar ved 20 °C
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.