Få mere at vide
Imidazol-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046303
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11343297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13883.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Imidazol-2-carboxaldehyd er en ny proteintyrosinphosphatase 1B (PTP1B) hæmmer med en vigtig anvendelse til behandling af type-2 diabetes. Det bruges til fremstilling af tridentate Schiff-base carboxylatholdige ligander ved at gennemgå kondensationsreaktion med aminosyrer beta-alanin og 2-aminobenzoesyre. Det er også involveret i undersøgelsen af den imidazol-rettede allylering af aldiminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Imidazol-2-carboxaldehyd er en ny proteintyrosinphosphatase 1B (PTP1B) hæmmer med en vigtig anvendelse til behandling af type-2 diabetes. Det bruges til fremstilling af tridentate Schiff-base carboxylatholdige ligander ved at gennemgå kondensationsreaktion med aminosyrer beta-alanin og 2-aminobenzoesyre. Det er også involveret i undersøgelsen af den imidazol-rettede allylering af aldiminer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10111-08-7
Molekylær formel C4H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 96.09
MDL nummer MFCD00003544
InChI nøgle XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
IUPAC navn 1H-imidazol-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazole-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt ∽205°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 4371302
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 96.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde