Få mere at vide
Imidazol-2-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
Imidazol-2-carboxaldehyd er en ny proteintyrosinphosphatase 1B (PTP1B) hæmmer med en vigtig anvendelse til behandling af type-2 diabetes. Det bruges til fremstilling af tridentate Schiff-base carboxylatholdige ligander ved at gennemgå kondensationsreaktion med aminosyrer beta-alanin og 2-aminobenzoesyre. Det er også involveret i undersøgelsen af den imidazol-rettede allylering af aldiminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Imidazol-2-carboxaldehyd er en ny proteintyrosinphosphatase 1B (PTP1B) hæmmer med en vigtig anvendelse til behandling af type-2 diabetes. Det bruges til fremstilling af tridentate Schiff-base carboxylatholdige ligander ved at gennemgå kondensationsreaktion med aminosyrer beta-alanin og 2-aminobenzoesyre. Det er også involveret i undersøgelsen af den imidazol-rettede allylering af aldiminer.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | ∽205°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4371302 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 96.09 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- Imidazole-2-carboxaldehyde
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde