Beskrivelse
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat, COS-7 og makrofagceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ IMDM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ IMDM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ IMDM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ IMDM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ IMDM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | Iscoves modificerede Dulbeccos medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingenα± - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 1 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 4,4 til 4,8 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Iscoves modificerede Dulbeccos medium, 1L, pulver, 4,4 til 4,8 pH, med L-glutamin, phenolrød, natriumpyruvat, 36 måneders holdbarhed, 215 til 245 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur |