Få mere at vide
Gibco™ IMDM
Artikelnummer. 11510596 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510596 500 ml 500ml
11520596 10 x 500 ml 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510596 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21980032
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
IMDM
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat, COS-7 og makrofagceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ IMDM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ IMDM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ IMDM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12440-053). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype IMDM Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingenα± - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,9 til 7,3
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt IMDM Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med L-glutamin, phenolrød, natriumpyruvat, 6,9 til 7,3 pH, 12 måneders holdbarhed, 270 til 310 mOsm/kg osmolalitet, vandopløselig, celledyrkning til pattedyr