Få mere at vide
IMD-0560, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474048
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474048 10 mg
16461059 1 mg
16430407 50 mg
16415036 100 mg
16406757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474048 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY105661
MedChemExpress IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IMD-0560
CAS 439144-66-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H8BrF6NO2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 50 mg/mL (116.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C=CC(Br)=C1)O)NC2=C(C=CC(C(F)(F)F)=C2)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 428.12
Formel vægt 428.12
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease