Få mere at vide
Imatinib (Piperidin)-N,N-dioxid, TRC
Artikelnummer. 17944125
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17944125 1 mg
17911935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI2680201MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 571186-93-1
Molekylær formel C29 H31 N7 O3
Molekylvægt (g/mol) 525.6
Synonym 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Imatinib (Piperidine)-N,N-dioxide, Imatinib N1,N4-Dioxide, Benzamide, 4-[(4-methyl-1,4-dioxido-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-
IUPAC navn 4-[(4-methyl-1,4-dioxidopiperazin-1,4-diium-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]fenyl]benzamid
SMIL Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(C[N+]3([O-])CC[N+](C)([O-])CC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imatinib N1,N4-dioxide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O3/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36(39)16-14-35(2,38)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
Formel vægt 525.2488