Få mere at vide
Imatinib para-Diaminomethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30133294
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133294 100 mg
17919819 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI267975100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1026753-54-7
Molekylær formel C29 H31 N7 O
Molekylvægt (g/mol) 493.6
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3- pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
IUPAC navn 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[3-methyl-4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamid
SMIL CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imatinib para-Diaminomethylbenzene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
Formel vægt 493.259