Få mere at vide
Imatinib hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Imatinib Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O.ClH/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H |
| Formel vægt | 529.2357 |