missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Imaradenant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476407
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476407 5 mg -
16403678 10 mg 10mg
16400067 50 mg -
16404756 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101980

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.

AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Imaradenant
CAS 1321514-06-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11ClFN5
Mængde 5 mg
Synonym HTL1071 AZD4635
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM)
SMIL NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1
Molekylvægt (g/mol) 315.73
Formel vægt 315.73
Procent renhed 98.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.