Få mere at vide
IM-12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495068 10 mg 10mg
16465806 100 mg -
16461307 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12292
MedChemExpress IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IM-12
CAS 1129669-05-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20FN3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 54.9 mg/mL (145.47 mM)
SMIL O=C(C(NCCC1=CC=C(F)C=C1)=C2C3=C(C)NC4=C3C=CC=C4)N(C)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 377.41
Formel vægt 377.41
Procent renhed 98.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease