missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone, MedChemExpress
Beskrivelse
Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone (P88
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone |
| CAS | 133454-55-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29FN2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | P88 Hydroxy Iloperidone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(C)C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.5 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?