Få mere at vide
Iloperidone, MedChemExpress
Beskrivelse
Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iloperidone |
| CAS | 133454-47-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H27FN2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | HP 873 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.48 |
| Vis mere |