missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ilginatinib hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467828
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467828 10 mg -
16447656 100 mg -
16410298 5 mg 5mg
16403787 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16467828 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19631B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ilginatinib hydrochloride (NS-018 hydrochloride) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).

Ilginatinib hydrochloride (NS-018 hydrochloride) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ilginatinib hydrochloride
CAS 1239358-85-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21ClFN7
Mængde 10 mg
Synonym NS-018 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (82.18 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (4.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 425.89
Formel vægt 425.89
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.