missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iguratimod, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473277
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473277 50 mg
16429787 5 mg
16417268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17009

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Iguratimod is an antirheumatic agent, acts as an inhibitor of COX-2, with an IC50 of 20 μM (7.7 μg/mL), but shows no effect on COX-1. Iguratimod also inhibits macrophage migration inhibitory factor (MIF) with an IC50 of 6.81 μM.

Iguratimod is an antirheumatic agent, acts as an inhibitor of COX-2, with an IC50 of 20 μM (7.7 μg/mL), but shows no effect on COX-1. Iguratimod also inhibits macrophage migration inhibitory factor (MIF) with an IC50 of 6.81 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iguratimod
CAS 123663-49-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N2O6S
Mængde 50 mg
Synonym T614
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (89.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=C(C=C2OC=C1NC([H])=O)NS(=O)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 374.37
Formel vægt 374.37
Procent renhed 98.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.