Få mere at vide
Idramantone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468576 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1044
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Idramantone
CAS 20098-14-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 100 mg
Synonym Kemantane 5-Hydroxy-2-adamantanone
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (120.32 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(C2)CC3CC2(O)CC1C3
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation