Få mere at vide
IDO5L, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491776 500 mg 500mg
16486738 10 mg -
16482817 50 mg 50mg
16436876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15683
MedChemExpress IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDO5L
CAS 914471-09-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H7ClFN5O2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (191.43 mM)
SMIL ON/C(C1=NON=C1N)=N/C2=CC=C(F)C(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 271.64
Formel vægt 271.64
Procent renhed 95.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death