Få mere at vide
IDO-IN-8, MedChemExpress
Beskrivelse
IDO-IN-8 (NLG-1487) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, compound 1487, has an IC50 of 1-10 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IDO-IN-8 |
| CAS | 1402837-77-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21FN2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NLG-1487 |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (316.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@@H](O)C[C@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.37 |
| Vis mere |