Få mere at vide
IDO-IN-12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497597 5 mg
16494848 10 mg
16481209 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY115122
MedChemExpress IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.
IDO-IN-12 is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO 2017181849 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDO-IN-12
CAS 1888341-29-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H11BrFN5O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.13 mM)
SMIL FC1=CC=C(N2C(C3=NON=C3NCCSC)=NOC2=O)C=C1Br
Molekylvægt (g/mol) 416.23
Formel vægt 416.23
Procent renhed 97.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death