missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IDO-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
IDO-IN-1 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 59 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IDO-IN-1 |
| CAS | 914638-30-5 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H7BrFN5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 120 mg/mL (379.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NON=C1/C(NO)=N/C2=CC(Br)=C(F)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.09 |
| Formel vægt | 316.09 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?