Få mere at vide
IDF-11774, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484438
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484438 10 mg
16430757 50 mg
16427167 5 mg
16421159 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484438 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111387
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IDF-11774
CAS 1429054-28-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32N2O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1
Molekylvægt (g/mol) 368.51
Formel vægt 368.51
Procent renhed 95.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease