Få mere at vide
Idelalisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481667
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481667 50 mg
16425498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Idelalisib (CAL-101; GS-1101) is a highly selective and orally bioavailable p110δ inhibitor with an IC50 of 2.5 nM, showing 40- to 300-fold selectivity for p110δ over other PI3K class I enzymes.
Idelalisib (CAL-101
Specifications
Kemisk navn eller materiale Idelalisib
CAS 870281-82-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H18FN7O
Mængde 50 mg
Synonym CAL-101 GS-1101
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 59.7 mg/mL (143.71 mM)
SMIL O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)CC)=NC5=C1C(F)=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 415.42
Formel vægt 415.42
Procent renhed 95.07%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease