Få mere at vide
Idasanutlin, MedChemExpress
Beskrivelse
Idasanutlin (RG7388) is a potent and selective MDM2 antagonist, inhibiting p53-MDM2 binding, with an IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Idasanutlin |
| CAS | 1229705-06-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H29Cl2F2N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | RG7388 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.00 mM) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC(OC)=C(NC([C@H]2[C@H](C3=C(F)C(Cl)=CC=C3)[C@](C4=CC=C(Cl)C=C4F)(C#N)[C@H](CC(C)(C)C)N2)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 616.48 |
| Vis mere |