Få mere at vide
Icotinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Icotinib (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Icotinib |
| CAS | 610798-31-7 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H21N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | BPI-2009 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 155 mg/mL (395.99 mM) |
| SMIL | C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.42 |
| Vis mere |