missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Icotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Icotinib Hydrochloride |
| CAS | 1204313-51-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22ClN3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | BPI-2009H |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.88 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?