Få mere at vide
ICAM-1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460099
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460099 10 mg
16412298 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460099 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.
ICAM-1-IN-1 is a potent and selective inhibitor of E-selectin and ICAM-1 with IC50 values of 7 and 5 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ICAM-1-IN-1
CAS 251994-14-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11BrN2O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 135 mg/mL (371.67 mM)
SMIL O=C(C(S1)=CC2=C1C=NC=C2OC3=CC=C(Br)C=C3)NC
Molekylvægt (g/mol) 363.23
Formel vægt 363.23
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation